Descripción
- Juntas PTFE, FKM
- Cierre automático
- Conexión roscada de 1,9 cm (3/4 pulg)
- Bloqueable
- NW 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Para utilizar con (equipo) | Conexión roscada de 1,9 cm (3/4 pulg.) |
| Material | Acero inoxidable |