Learn More
Tenak™ Gradilla estándar de acero inoxidable
Utilice las gradillas de congelador vertical de acero inoxidable Tenak™ para cajas criogénicas para sus necesidades de almacenamiento criogénico. Existe una gran variedad de gradillas de acero inoxidable para adaptarse a diferentes alturas y cantidades para los congeladores de laboratorio.
96.55€ - 162.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla estándar |
---|---|
Divisores de células | Sí |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Compatible con todas las marcas y modelos de congelador |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15250654
|
Tenak™
TE23122 |
Cajas (12) | 4 x 3 |
97.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11501825
|
Tenak™
TE23132 |
Cajas (16) | 4 x 4 |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15210674
|
Tenak™
TE23154 |
Cajas (25) | 5 x 5 |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15290664
|
Tenak™
TE23152 |
Cajas (20) | 4 x 5 |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15250684
|
Tenak™
TE23182 |
Cajas (12) | 3 x 5 |
96.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15250664
|
Tenak™
TE23138 |
Cajas (28) | 7 x 4 |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15250704
|
Tenak™
TE23220 |
Cajas (10) | 2 x 5 |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15210664
|
Tenak™
TE23134 |
Cajas (20) | 5 x 4 |
162.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15268373
|
Tenak™
TE23124 |
Cajas (15) | 5 x 3 |
99.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
- Acero inoxidable
- Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Gradilla estándar | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 unidad |
Sí | |
Compatible con todas las marcas y modelos de congelador | |
1 | |
139 mm |