Learn More
Bochem™ Pinzas de retorta estándar de acero inoxidable con corcho
Fabricadas con acero inoxidable. Las pinzas de sujeción estándar de acero inoxidable con corcho Bochem™ están disponibles en dos tipos: redondo y en ángulo.
22.70€ - 36.15€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinza de soporte |
Material | Acero inoxidable |
Longitud (métrico) | 150 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Jaw Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Jaw Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10008390
|
Bochem™
5406 |
25 mm | 25 mm | Mordaza acorralada |
22.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10413351
|
Bochem™
5401 |
25 mm | 25 mm | Redondo |
22.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10637721
|
Bochem™
5404 |
80 mm | 80 mm | Forma redonda |
36.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10464091
|
Bochem™
5402 |
40 mm | 40 mm | Redondo |
24.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10384091
|
Bochem™
5408 |
60 mm | 60 mm | Mordaza acorralada |
27.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10160461
|
Bochem™
5407 |
40 mm | 40 mm | Mordaza acorralada |
24.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Pinza de retorta
- Acero inoxidable
- Dos tipos: mordazas redondas y mordazas en ángulo
Especificaciones
1 unidad | |
Pinza de soporte | |
Acero inoxidable | |
150 mm |