Learn More
KGW Isotherm™ Acoplamiento de agitador de acero inoxidable
Una solución de acoplamiento flexible para agitadores en el laboratorio. Los acoplamientos para agitadores de acero inoxidable KGW Isotherm™ son para ejes de 8 a 10 mm de diámetro.
Marca:  KGW Isotherm™ 40470
Código de producto. 10005201
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción robusta.
  • Se suministran en paquetes de uno.
Especificaciones
Especificaciones
Compense las vibraciones entre el agitador y las herramientas
Muelle metálico
1 Paq.
Acoplamiento de agitador.