Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de acero inoxidable
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
Marca:  asecos™ 40083
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17826516
  • 205.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con tapón de rosca (protección frente a fugas), válvula de alivio de presión, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
  • incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
1.3 gal.
Gray
7.01 in.
13.23 in.
2.82 lb.
5 L
Acero inoxidable
178.00 mm
336.00 mm
1.28 kg