Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de acero inoxidable
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
Marca:  asecos™ 40082
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17856346
  • 173.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con tapón de rosca (protección frente a fugas), válvula de alivio de presión, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
  • incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Gray
6.22 in.
8.90 in.
2.01 lb.
2 L
Acero inoxidable
158.00 mm
226.00 mm
0.91 kg