Learn More
IKA™ Varilla de soporte de acero inoxidable
Utilice esta varilla para todos los agitadores magnéticos con conector roscado M 10. Las varillas de soporte de acero inoxidable IKA™ incorporan una construcción resistente de acero inoxidable 304 conforme con AISI.
Marca:  IKA™ 0001545100
85.53 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10120881
  • 99.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud: 450 mm
Información de órdenes
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
450 mm
1 unidad
Varilla de soporte
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
IKA™ Varilla de soporte de acero inoxidable > Longitud:450mm