Learn More
Swann-Morton™ Mangos de escalpelo quirúrgico de acero inoxidable
Descripción
Longitud: 160 mm; para uso con hojas n.º 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 y SG3
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Mango de bisturí quirúrgico |
| Tamaño | N.º 7 |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Hoja n.º 6, n.º 9, n.º 10, n.º 10A, n.º 10R, n.º 11E, n.º 11, n.º 11P, n.º 12, n.º 12D, n.º 13, n.º 14, n.º 15, n.º 15A, n.º 15C, n.º 15T, n.º 16, n.º 40 y n.º |