Learn More
Swann-Morton™ Mango de escalpelo quirúrgico de acero inoxidable
Mango de escalpelo de acero inoxidable con diseño ergonómico El mango de escalpelo quirúrgico de acero inoxidable Swann-Morton™ es uno de los distintos mangos de escalpelo surtidos elaborados con esmero para una manipulación precisa.
309.00€ - 325.00€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Asa de escalpelo |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11708363
|
Swann-Morton™
0913 |
Mango largo, accesorio n.º 3 | Hoja n.º 6, n.º 9, n.º 10, n.º 10A, n.º 11, n.º 11P, n.º 11E, n.º 12, n.º 12D, n.º 13, n.º 14, n.º 15, n.º 15A, n.º 15C, n.º 15D, n.º 15T, n.º 16, n.º 40 y n.º SG3. |
309.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11718363
|
Swann-Morton™
0914 |
Mango largo, accesorio n.º 4 | Hojas de cuchilla n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21, n.º 22,n.º 22A, n.º 23, n.º 24,n.º 25, n.º 25A, n.º 26, n.º 27 y n.º 36 |
325.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseño ergonómico
- Preciso, elaborado con esmero
- Adecuado para una variedad de procedimientos y hojas
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Asa de escalpelo | |
No estéril |