Learn More
Swann-Morton™ Bisturís quirúrgicos de acero inoxidable
Código de producto. 12397999
Change view
Click to view available options
Tamaño:
# 10A
N.º 22A
N.º 12
N.º 15
N.º 20
N.º 21
N.º 22
N.º 23
N.º 24
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
12397999 # 10A paquete de 10
11718353 N.º 12 10 PCS
11728353 N.º 15 10 PCS
11738353 N.º 20 10 PCS
11758353 N.º 22 10 PCS
11748353 N.º 21 10 PCS
12368009 N.º 22A paquete de 10
11778353 N.º 24 10 PCS
11768353 N.º 23 10 PCS
9 options
Código de producto. 12397999
Marca: Swann-Morton™ 0502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para una mayor comodidad, utilícelos en distintos entornos, ya sea en salas, unidades de urgencia o traumatología o incluso sobre el terreno con los médicos de urgencias. Los escalpelos quirúrgicos de acero inoxidable Swann Morton™ se suministran en envases individuales.
  • Hoja de acero inoxidable
  • Mango de poliestireno
  • Envasado individualmente
  • Estériles
  • Desechables
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tamaño # 10A
Desechables
Esterilidad Estériles
Material del mango Poliestireno