Learn More
Day Impex™ Recipientes de perfil alto de acero inoxidable
Safely store and transport liquid gases with a container that includes a clamp to secure the lid to the body. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container house a range of Dewar Flasks and are constructed of stainless steel for anti-corrosive properties.
601.00€ - 1400.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Modelo | Perfil alto |
Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte de gases licuados |
Incluye | Con tapa de sujeción, ventilación y asa |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11736399
|
Day Impex™
200015 |
1L | 116mm |
601.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11756399
|
Day Impex™
200017 |
4.5L | 182 mm |
687.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11746399
|
Day Impex™
200016 |
2L | 142mm |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11807442
|
Day Impex™
200018 |
7L | 245mm |
1400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recipientes internos de vidrio borosilicatado. Disponible de plástico, acero esmaltado o acero inoxidable con acabado satinado higiénico. Los tarros de acero inoxidable presentan tapa, ventilación y asa. Aislado en vacío. La tapa está incluida en la altura.Especificaciones
Acero inoxidable | |
Perfil alto | |
Para el transporte de gases licuados | |
Con tapa de sujeción, ventilación y asa |