Descripción
- Pila de tamices que consta de 8 de tamices de ensayo (ISO 3310-1)
- 200 mm de diámetro, 50 mm de altura (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm y 4 mm)
- Incluye un recipiente de recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 pila de 8 tamices |
| Tamaño de poro | De 45 μM, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm y 4 mm |
| Tipo | Pila de tamices de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310 y ASTM E 11 |
| Incluye | Certificado de conformidad con las normas ISO 3310/1 o NFX 11-504, 8 tamices (de 45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm y 4 mm) y un recipiente de recogida |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |