Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
Marca: RETSCH 60.106.000075
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- ISO 3310/1
- Disponibles con una amplia variedad de tamaños de poro
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
40 mm | |
100mm | |
Acero inoxidable |
75 μm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |