Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 9,5mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |