Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Código de producto. 10750273 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10750273 1,4mm cada uno
10610262 1,18mm cada uno
10310042 1,7mm cada uno
10369511 11,2mm cada uno
10084841 13,2mm cada uno
10731043 16 mm cada uno
10584292 12,5mm cada uno
10661202 19 mm cada uno
10719892 1 mm cada uno
10480202 2,36mm cada uno
10219021 2,8mm cada uno
10731233 22,4mm cada uno
10575252 26,5mm cada uno
10034871 25 mm cada uno
10760463 3,35mm cada uno
10620262 2 mm cada uno
10044871 31,5mm cada uno
10668561 37,5mm cada uno
10370182 4,75mm cada uno
10698561 45 mm cada uno
10710853 5,6mm cada uno
10239161 6,3mm cada uno
10523722 6,7mm cada uno
10770463 4 mm cada uno
10309471 9,5mm cada uno
10574292 8 mm cada uno
26 options
Código de producto. 10750273
Marca: RETSCH 60.108.001400
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,4mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable