Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10450022 Tienda Retsch Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10450022 | 19 mm | cada uno |
| 10770653 | 1,12mm | cada uno |
| 10084771 | 1,18mm | cada uno |
| 10175971 | 1,25mm | cada uno |
| 10310092 | 1,4mm | cada uno |
| 10370712 | 11,2mm | cada uno |
| 10533912 | 1,7mm | cada uno |
| 10467381 | 10 mm | cada uno |
| 10249161 | 1,8mm | cada uno |
| 10523912 | 1,6mm | cada uno |
| 10218491 | 12,5mm | cada uno |
| 10524102 | 13,2mm | cada uno |
| 10534102 | 14 mm | cada uno |
| 10228491 | 16 mm | cada uno |
| 10339511 | 18 mm | cada uno |
| 10320042 | 1 mm | cada uno |
| 10034811 | 2,24mm | cada uno |
| 10436041 | 2,36mm | cada uno |
| 10721043 | 2,5mm | cada uno |
| 10436231 | 2,8mm | cada uno |
| 10564482 | 20 mm | cada uno |
| 10701043 | 22,4mm | cada uno |
| 10421962 | 25 mm | cada uno |
| 10329561 | 26,5mm | cada uno |
| 10064841 | 28 mm | cada uno |
| 10543912 | 2 mm | cada uno |
| 10741233 | 3,35mm | cada uno |
| 10320382 | 3,15mm | cada uno |
| 10671202 | 3,55mm | cada uno |
| 10074841 | 31,5mm | cada uno |
| 10298531 | 35,5mm | cada uno |
| 10400032 | 37,5mm | cada uno |
| 10044881 | 4,5mm | cada uno |
| 10555442 | 40 mm | cada uno |
| 10156261 | 4,75mm | cada uno |
| 10524682 | 4 mm | cada uno |
| 10781803 | 45 mm | cada uno |
| 10417001 | 5 mm | cada uno |
| 10701813 | 6,3mm | cada uno |
| 10678561 | 5,6mm | cada uno |
| 10176401 | 6,7mm | cada uno |
| 10320572 | 7,1mm | cada uno |
| 10546022 | 9,5mm | cada uno |
| 10711813 | 8 mm | cada uno |
| 10094711 | 9 mm | cada uno |
Product Code. 10450022
Brand: RETSCH 60.116.019000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 19 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 150 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.