Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
Marca:  RETSCH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10330862
  • 126.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador AS 200
25 mm
200mm
Acero inoxidable
400 μm
ISO 3310/1
Certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable