Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, ISO 3310/1
Código de producto. 10126981 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10126981
Marca: Fisherbrand™ 60.122.002800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes between 1mm and 10 mm.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 2,8mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1. Serie principal R'10 conforme a DIN 323
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable