Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro superiores a 10 mm, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes greater than 10 mm.
Marca: Fisherbrand™ 60.122.019000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
- Diámetro: 200 mm
- Altura: 25 mm
- ISO 3310/1
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
25 mm | |
200mm | |
Acero inoxidable |
19 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |