Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Square Holes
Marca:  RETSCH 60.190.125000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10042692
  • 219.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
125 mm
ISO 3310/2
50 mm
200mm
Acero inoxidable