Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Micrometer Pore with ASTM E 11
Marca: RETSCH 60.132.000150
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
50 mm | |
200mm | |
Acero inoxidable |
150 μm | |
ASTM E 11 | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |