Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Código de producto. 10166601 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10166601 900 μm cada uno
10437771 106 μm cada uno
10370522 112 μm cada uno
10447771 125 μm cada uno
10749702 140 μm cada uno
10370572 150 μm cada uno
10418541 160 μm cada uno
10760273 20 μm cada uno
10310722 212 μm cada uno
10065001 224 μm cada uno
10015041 280 μm cada uno
10488531 25 μm cada uno
10166121 300 μm cada uno
10514112 315 μm cada uno
10176121 355 μm cada uno
10248781 32 μm cada uno
10594102 36 μm cada uno
10594292 38 μm cada uno
10584682 400 μm cada uno
10791233 425 μm cada uno
10476811 450 μm cada uno
10504302 45 μm cada uno
10229071 53 μm cada uno
10730853 40 μm cada uno
10457581 560 μm cada uno
10015051 56 μm cada uno
10136411 630 μm cada uno
10054931 600 μm cada uno
10741623 710 μm cada uno
10279161 75 μm cada uno
10126361 71 μm cada uno
10505262 80 μm cada uno
10719132 850 μm cada uno
10320432 90 μm cada uno
10156601 800 μm cada uno
10448731 200 μm cada uno
10166501 100 μm cada uno
10269021 500 μm cada uno
10448921 250 μm cada uno
10360332 63 μm cada uno
10005051 50 μm cada uno
10238641 180 μm cada uno
42 options
Código de producto. 10166601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Úselos para la separación, fraccionamiento o determinación del tamaño de partículas. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable tienen una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm. Disponibles en una amplia gama de tamaños de poro inferiores a 1 mm.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 50 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 900 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Incluye Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable