Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.132.125000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025051
  • 185.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador AS 200
50 mm
200mm
Acero inoxidable
125 mm
ASTM E 11
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable