Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro superiores a 10 mm, ISO 3310/1
Código de producto. 10780083 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10780083 45 mm cada uno
10620452 106 mm cada uno
10289111 11,2mm cada uno
10620282 125 mm cada uno
10639911 13,2mm cada uno
10649911 14 mm cada uno
10721813 16 mm cada uno
10731813 18 mm cada uno
10741813 19 mm cada uno
11750775 20 mm cada uno
10575832 22,4mm cada uno
10084901 25 mm cada uno
10380522 26,5mm cada uno
10609921 28 mm cada uno
10064951 31,5mm cada uno
10074951 35,5mm cada uno
10428541 37,5mm cada uno
10084951 40 mm cada uno
10790273 56 mm cada uno
10573722 50 mm cada uno
10790083 53 mm cada uno
10670272 63 mm cada uno
10750663 71 mm cada uno
10277652 12,5mm cada uno
24 options
Código de producto. 10780083
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes larger than 10 mm.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 50 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 45 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323.
Incluye Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable