Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size 10 mm and Smaller
Tienda Retsch ProductosDescription
- Orificios redondos DIN
- Chapa de acero inoxidable
- Perforada
Spécification
Spécification
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 1,18mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/2 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?