Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10 mm
Marca: RETSCH 60.198.037500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Orificios redondos DIN• Chapa de acero inoxidable
• Perforada
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
37,5mm | |
ISO 3310/2 | |
50 mm | |
200mm | |
Acero inoxidable |