Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de 10 mm e inferiores, ISO 3310/1
Código de producto. 10709902 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10709902 1,18mm cada uno
10799892 1,12mm cada uno
10700093 1,25mm cada uno
10380622 1,6mm cada uno
10370622 1,4mm cada uno
10750473 1,7mm cada uno
10583532 1,8mm cada uno
10514492 10 mm cada uno
10298781 2,36mm cada uno
10015081 2,24mm cada uno
10741433 3,35mm cada uno
10731243 2,8mm cada uno
10208791 2,5mm cada uno
10688751 4,5mm cada uno
10127171 3,55mm cada uno
10770273 5,6mm cada uno
10320812 5 mm cada uno
10300672 4,75mm cada uno
10208831 6,3mm cada uno
10780273 7,1mm cada uno
10498531 6,7mm cada uno
10514302 8 mm cada uno
10075021 9,5mm cada uno
10156071 9 mm cada uno
10116601 4 mm cada uno
10288781 2 mm cada uno
10536222 1 mm cada uno
10741243 3,15mm cada uno
28 options
Código de producto. 10709902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Úselos para la separación, fraccionamiento o determinación del tamaño de partículas. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable tienen una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm. Disponibles en una amplia gama de tamaños de poro de entre 1 mm y 10 mm.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 50 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,18mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Incluye Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable