Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Calibration Certificate
Marca:  RETSCH 60.331.002000
184.30 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10466821
  • 199.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
50 mm
200mm
Acero inoxidable
2 mm
ISO 3310/1 y ASTM E 11
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable