Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Calibration Certificate
Marca:  RETSCH 60.331.000500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12314613
  • 181.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
50 mm
200mm
Acero inoxidable
500 μm
ISO 3310/1 y ASTM E 11
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable