Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Marca:  RETSCH 60.162.019000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032822
  • 409.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Orificios redondos DIN
• Chapa de acero inoxidable
• Perforada
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
19 mm
ISO 3310/2
65 mm
400mm
Acero inoxidable