Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Marca: RETSCH 60.162.003550
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Orificios redondos DIN• Chapa de acero inoxidable
• Perforada
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
3,55mm | |
ISO 3310/2 | |
65 mm | |
400mm | |
Acero inoxidable |