Learn More
RETSCH Anillos intermedios de las cribas de prueba de acero inoxidable
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño:
100 mm de diámetro x 40 mm de altura
200 mm de diámetro x 25 mm de altura
200 mm de diámetro x 50 mm de altura
305 mm de diámetro x 40 mm de altura
400 mm de diámetro x 65 mm de altura
450 mm de diámetro x 100 mm de altura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Anillo intermedio del tamiz de prueba |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamices vibratorio AS 200 básico |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño | 200 mm de diámetro x 50 mm de altura |