Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Test Tube Rack
These stainless steel test tube racks come in two standard sizes and are made from stainless steel, making them ideal for GMP applications.
17.99€ - 41.12€
Especificaciones
Tipo de producto | Test Tube Rack |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Silver |
Admite | Test Tubes |
Material | Stainless Steel |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17912022
|
Sampling Systems™
A645-48 |
2 x 6 | 12 Positions |
41.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17982012
|
Sampling Systems™
A645-12 |
4 x 12 | 48 Positions |
17.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Made from corrosion resistant 304 stainless steel
- Ideal for use in laboratories and production
- Mirror polish finish
Especificaciones
Test Tube Rack | |
Silver | |
Stainless Steel | |
None | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Test Tubes | |
Rectangular | |
Yes, When Empty |