Learn More
Bochem™ Fórceps de tejido de acero inoxidable
Fabricado con acero inoxidable. Los fórceps de tejido de acero inoxidable BOCHEM™ se utilizan en una gran variedad de usos de laboratorio.
Marca:  Bochem™ 1153
Código de producto. 10098140
  • 12.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Puntas redondas
Especificaciones
Especificaciones
1 Paq.
160 mm
Dientes
Fórceps, tejido
Acero inoxidable
Pinzas
1 x 2
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Fórceps de tejido de acero inoxidable > Longitud: 160mm