Learn More
Bochem™ Cesta de transporte de acero inoxidable
Código de producto. 15395803
Change view
Click to view available options
Material:
E-Poli 18/10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15395803 E-Poli 18/10 cada uno
1 options
Código de producto. 15395803
Marca: Bochem™ 17306
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material E-Poli 18/10
Apilables Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 150 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Altura (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 400 mm