Learn More
asecos™ Recipiente para transporte acero inoxidable
Homologación de la UN para el transporte de sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III
Marca:  asecos™ 40087
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17806556
  • 183.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido, con tapa de rosca de aluminio, válvula de ventilación, junta de NBR y anillo protector de plástico
  • homologado para los grupos de embalaje I, II y III
Especificaciones
Especificaciones
1.3 gal.
Gray
9.61 in.
4.49 in.
4.41 lb.
5 L
Acero inoxidable
244.00 mm
114.00 mm
2 kg