Learn More
JP Selecta™ Soporte en trípode de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
500 mm
600 mm
700 mm
Peso (métrico):
1,4 kg
1,8 kg
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Tipo de producto | Varilla de soporte de trípode |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 1,4 kg |