Learn More
JP Selecta™ Soporte en trípode de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
500 mm
600 mm
700 mm
Peso (métrico):
1,4 kg
1,8 kg
2,5 kg
Unit Size:
cada uno
Description
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Specifications
Specifications
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 700 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Varilla de soporte de trípode |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 2,5 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction