Learn More
Fisherbrand™ Trípodes de acero inoxidable
Obtenga resultados óptimos con este trípode de acero inoxidable estable y portátil. El trípode de acero inoxidable Fisherbrand™ es resistente y ligero y presenta una altura regulable, por lo que pueden utilizarlo casi todas las personas.
8.20€ - 12.10€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Incluye | Pies de plástico |
Tipo de producto | Trípode |
Acabado | Brillo |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10364881
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 120 mm |
8.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10602282
|
Fisherbrand™
|
210 mm | 120 mm |
8.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10448402
|
Fisherbrand™
|
210 mm | 150 mm |
10.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10529961
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 150 mm |
12.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Plataforma de montaje estable y portátil
- Altura regulable, por lo que pueden utilizarlo casi todas las personas
- Fácil de transportar
- Resistente y ligero
- Uso portátil para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Trípode | |
1 unidad |
Pies de plástico | |
Brillo |