Learn More
Agencinox™ Carritos de acero inoxidable
Código de producto. p-8008864
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
600 x 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11769503 600 x 430 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11769503
Marca: Agencinox™ 445
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos carros para una gran variedad de aplicaciones. Los carritos de acero inoxidable Agencinox™ están fabricados en acero inoxidable 18/10 con acabado pulido brillante.
  • Estructura de alta resistencia
  • Fácil limpieza
  • Con 2 asas, bandejas moldeadas
  • Montura: tubo de acero inoxidable 18/10 con un diámetro de 25mm
  • Ruedas con un diámetro de 75mm
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 600 x 430 mm
Tipo de producto Carro
Incluye Estantes
Capacidad portante (métrico) 100 kg
Material Acero inoxidable 18/10
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 2