Learn More
Bochem™ Abrazadera para tubos de acero inoxidable
Código de producto. 10453151
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
140 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10453151 140 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10453151
Marca: Bochem™ 2291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. Las abrazaderas de tubo de acero inoxidable BOCHEM™ son autotensoras.
  • Autotensión
  • Rebordes en la parte superior
Especificaciones
Tipo Abrazadera del tubo
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 140 mm