Learn More
Atrow™ Gradilla para tubos de acero inoxidable
Click to view available options
Posiciones:
12
24
48
matriz, red, conjunto:
1 x 12
4 x 6
4 x 12
4 x 3
4 x 6
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
100 mm x 78 mm x 100 mm
108mm x 72mm x 55mm
150 mm x 100 mm x 100 mm
150 mm x 100 mm x 65 mm
176 mm x 122 mm x 100 mm
205 mm x 20 mm x 50 mm
206 mm x 72 mm x 55 mm
296 mm x 100 mm x 100 mm
348 mm × 122 mm × 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Diámetros del tubo: 10–13 mm, 16–20 mm o 22–25 mm
- Posiciones: 12, 24 o 48 posiciones
- Opciones de matriz: 1 x 12, 4 x 3, 4 x 6 o 4 x 12
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| matriz, red, conjunto | 4 x 12 |
| Admite | Tubos (16 a 20 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 48 |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubo de ensayo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 296 mm x 100 mm x 100 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |