Learn More
Bochem™ Pinza de acero inoxidable para tubos
Fabricada con acero inoxidable 18/10. La pinza de acero inoxidable para tubos Bochem™ se utiliza con tubos.
3.55€ - 3.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Clip de tubos |
---|---|
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Cantidad de embalaje | 1/pack |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10613652
|
Bochem™
12133 |
17 mm |
3.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10504841
|
Bochem™
12134 |
21 mm |
3.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con acero inoxidable 18/10
- Para su uso con tubos
Especificaciones
Clip de tubos | |
Acero inoxidable (18/10) | |
1/pack |