Learn More
Zwiebel™ Pinzas pequeñas de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Antimagnético con revestimiento de PVC |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de pesos de 100 g a 2 kg |
| Tipo | Pinzas pequeñas |