Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas pequeñas de acero inoxidable
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
7.96€ - 28.45€
Especificaciones
N.° por paquete | Unidad |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
Tipo | Pinzas pequeñas |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11749909
|
Cole-Parmer™
07287-09 |
10,8 cm | Curvados | N/A | ||||||
11705499
|
Cole-Parmer™
07287-08 |
10,8 cm | Angular |
22.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11735449
|
Cole-Parmer™
07287-06 |
10,8 cm | Afilada ultrafina |
23.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745449
|
Cole-Parmer™
07287-01 |
12,7 cm | Recto |
28.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11755449
|
Cole-Parmer™
07287-04 |
14,0 cm | Fina larga |
16.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
- Puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
- El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
- Antimagnético y resistente a ácidos
Especificaciones
Unidad | |
Pinzas pequeñas | |
Unidad |
Acero inoxidable | |
Pinzas pequeñas | |
Recto |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Pinzas pequeñas de acero inoxidable