Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Tweezers with Rounded Tips
Usbeck Laborgeraete Tweezers made of stainless steel with rounded tips, straight shape
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3016
Código de producto. 10035621
  • 8.09€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Length 250 mm
  • Serrated handle for secure hold
  • Very good temperature resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Especificaciones
Especificaciones
Rounded
Acero inoxidable
250 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Tweezers with Rounded Tips > Tweezers; Material: Stainless Steel; Length: 250 mm; Tip Style: Rounded