Learn More
JP Selecta™ Baños de limpieza de ultrasonidos de acero inoxidable sin calefacción
Utilizados para diversas aplicaciones como joyas, relojes, componentes ópticos, odontología y uso general de laboratorio.Los baños de limpieza de ultrasonidos de acero inoxidable sin calefacción JP Selecta™ tienen un depósito interno de acero inoxidable.
Marca:  JP Selecta™ 3000683
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12072045
  • 1165.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Depósito interno de acero inoxidable AISI 304
  • Interruptor del temporizador de 0 a 15 min o funcionamiento continuo
  • Indicador luminoso cuando la unidad está en funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
2,6 L
13 x 23 x 9 cm