Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable
Código de producto. 10046364 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Cruz
En T
Unión
Descripción:
Orificio pasante de 0,010 in
Orificio pasante de 0,020 in
Orificio pasante de 0,050 in
Orificio pasante de 0,062 in
Orificio pasante de 0,5 mm (0,020 in)
Volumen de barrido:
∼0,0 μl
0,025 μl
0,103 μl
0,129 µL
0,134 µL
0,57 µL
0,72 μl
0,836 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10046364
Marca: Thermo Scientific™ U412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable.
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable de Thermo Scientific™. Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable.
  • Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
  • Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unión
Volumen de barrido 0,129 µL
Incluye Unión con 2 tuercas y empalmes de acero inoxidable
Descripción Orificio pasante de 0,5 mm (0,020 in)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Accesorios para aguas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.