Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable.
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable de Thermo Scientific™. Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable.
- Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
- Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cruz |
| Volumen de barrido | 0,72 μl |
| Incluye | Cruz |
| Descripción | Orificio pasante de 0,020 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD |
| Longitud (métrico) | 22,61 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.