Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable
Código de producto. p-4522175 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cruz
En T
Unión
Descripción:
Orificio pasante de 0,010 in
Orificio pasante de 0,020 in
Orificio pasante de 0,050 in
Orificio pasante de 0,062 in
Orificio pasante de 0,5 mm (0,020 in)
Volumen de barrido:
∼0,0 μl
0,025 μl
0,103 μl
0,129 µL
0,134 µL
0,57 µL
0,72 μl
0,836 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Descripción Volumen de barrido unitSize
10107384 Unión Orificio pasante de 0,020 in 0,103 μl cada uno
10669365 Unión Orificio pasante de 0,5 mm (0,020 in) 0,134 µL cada uno
10046364 Unión Orificio pasante de 0,5 mm (0,020 in) 0,129 µL cada uno
10715146 En T Orificio pasante de 0,5 mm (0,020 in) 0,57 µL cada uno
10302985 Cruz Orificio pasante de 0,020 in 0,72 μl cada uno
10097214 Unión Orificio pasante de 0,010 in 0,025 μl cada uno
10007224 Unión Orificio pasante de 0,050 in 0,836 μl cada uno
10189004 Unión Orificio pasante de 0,062 in ∼0,0 μl cada uno
8 options
Código de producto. 10107384
Marca: Thermo Scientific™ U322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable.
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable de Thermo Scientific™. Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable.
  • Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
  • Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unión
Tasa de presión 10.000 psi (690 bar)
Volumen de barrido 0,103 μl
Incluye Unión con 2 tuercas y empalmes de acero inoxidable
Descripción Orificio pasante de 0,020 in
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Conexiones Valco
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.